Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sorvall ST1 Plus-centrifugeserien
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7214198
Skift visning
Kølet:
Nej
Dimensioner (HWD):
14,2 x 17,5 x 26 tommer (36,2 x 56,6 x 66 cm)
Model-:
IVD-certificeret
Kun generel brug
Spænding:
100/115/220/230 V
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kølet Dimensioner (HWD) Model- Spænding
17190579 Nej 14,2 x 17,5 x 26 tommer (36,2 x 56,6 x 66 cm) IVD-certificeret 100/115/220/230 V
17130599 Nej 14,2 x 17,5 x 26 tommer (36,2 x 56,6 x 66 cm) Kun generel brug 100/115/220/230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17190579 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75009240
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Ergonomisk design, standardbrugergrænseflade i høj kontrast til op til 6 gemte programmer med enkel trykknap-betjening til rutinemæssige anvendelser.
ST1/ST1R Plus-seriens centrifuger leveres som standard med et brugervenligt tastatur og et LCD-display med høj kontrast. Skift hurtigt og sikkert mellem 14 unikke rotormuligheder med den værktøjsløse Auto-Lock-rotorudveksling. Denne kompakte centrifuge har en kapacitet på op til 1,6 l og kan spinne op til 76 x 5/7 ml blodrør og 16 x 50 ml koniske rør med bioindkapsling og er ideel til rutinemæssige anvendelser.
Let at bruge:
  • Intuitive kontroller forenkler betjeningen og giver detaljerede oplysninger om en lang række driftsparametre og behandlingsstatus for optimal ydeevne.
  • Moderne industrielt design understøtter kontinuerlig forbedring af rotorbelastningsergonomi, brugersikkerhed og aktuelle nødvendige certificeringer
  • Motoriseret låglås muliggør en nedadgående bevægelse af én finger for den nemmeste lukning og låsning af centrifugelåget, selv på høje borde.
Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III-rotorsystem:
  • Sikkert låsesystem muliggør nem trykknapinstallation og udskiftning af rotorer.
  • Systemet sparer tid, når du skifter mellem anvendelser.
  • Nem adgang til rotorkammeret giver hurtig rengøring, et sundere arbejdsmiljø og en længere levetid.
Thermo Scientific™ ClickSeal™-spandforseglingssystem:
  • Bioindeslutningsløsningen forsegler med et snuptag; eliminerer skruelåg og komplicerede clips.
  • Systemet har handskevenlig åbn/luk-funktion med én hånd.
  • Systemet er certificeret af CAMR™ i Porton Down, Storbritannien.
Thermo Scientific™ SMARTSpin™-teknologi:
  • Avanceret rotorstyringssystem maksimerer acceleration, bremsning og restbelastningsubalance for hver rotor- og spandmulighed:
  • Teknologi optimerer sikkerheden og forbedrer adskillelser.
Pladsbesparende design:
  • Kompakte dimensioner optimerer arbejdsområdet og ergonomisk højde og buet design sikrer nem prøvetagning og aflæsning og nem rengøring.
Energieffektiv:
  • Systemet giver op til 40 % energiforbrugsbesparelser på industristandardprotokoller, såsom standard blodseparation eller behandling af koniske rør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 og 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC del 15
Controller type Mikroprocessor
Volumen 4 x 400 ml med TX-400-rotor
Maks. RCF 25.830 x g fast vinkel med Microliter 30 x 2 rotor, 5.580 x g med TX-200-rotor
Maks. Hastighed 15.200 o/min med F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 eller Microliter 30 x 2
Kølet Nej
Vise LED
Drive System Direkte, børsteløs induktion med lav profil
Inkluderer Rotor skal købes separat
Model- IVD-certificeret
Profil (acceleration/bremsning) 9 Acceleration/10 Bremsning
Programlagring Op til 6 programmer via trykknap og LCD-grænseflade med høj kontrast
Rotor medfølger Nej
Sikkerhedsfunktioner SMARTSpin-ubalancedetektion, fingerklemmeforebyggelse, kollisionssikker konstruktion
Type Universalcentrifuge
Ventileret Ja
Dimensioner (HWD) 14,2 x 17,5 x 26 tommer (36,2 x 56,6 x 66 cm)
Spænding 100/115/220/230 V