Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rør, strimler af 8
Optimer PCR og qPCR med disse 0,2 mL strimmelrør, fås som 8 rør pr. strimmel i flere farver eller 12 rør pr. strimmel.
Brand: Thermo Scientific™ AB0264
1885.37 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24117" to get your promotional price.
Beskrivelse
0,2 mL Strip Tubes er kompatible med standard 0,2 mL termiske cyklerblokke. De er designet til både PCR- og qPCR-applikationer.
Flere hættemuligheder er tilgængelige, inklusive en ultraklar hætte, der er ideel til brug i qPCR-analyser. Hættene danner en sikker forsegling, men er alligevel nemme at påføre og fjerne. Hætter øger den samlede rørkapacitet til 0,25 ml.
Højdepunkter- Kompatibel med 0,2 mL termiske cyklerblokke 8 rør pr. strimmel 0,25 mL maksimal rørkapacitet, når der er hætte
- Forsegles ved hjælp af flade og hvælvede hættestrimler
- Ultra-clear cap-muligheder tilgængelige til brug i qPCR-assays
- PCR
- qPRC
- Realtids PCR
Tekniske data
Certificeret DNA/RNase-fri | |
0.2 mL | |
250 strimler | |
Polypropylen | |
Ikke inkluderet | |
8-stavs rør |
Neutral | |
0.25 mL | |
Termiske cyklere | |
Standard | |
250 båndrør |