Få mere at vide
1,10-phenanthrolin monohydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 g
5 g
100 g
Emballage:
Hætteglas
Plast pulver krukke
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1g
5g
Tekniske data
Tekniske data
Smeltepunkt | 97°C |
Farve | Hvid |
Emballage | Plast pulver krukke |
Mængde | 100 g |
Formel vægt | 198.23g/mol |
Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1,10-Phenanthroline monohydrate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Phenanthroline (1, 10), monohydrate, 1,10-Phenanthroline
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
1,10-phenanthrolin monohydrat, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion