Få mere at vide
1,4-bis(3-aminopropyl)piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1,4-bis(3-aminopropyl)piperazin blev brugt til at funktionalisere naturlig montmorillonit (M) og syntetisk kanemit (K)1.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,4-bis(3-aminopropyl)piperazin blev brugt til at funktionalisere naturlig montmorillonit (M) og syntetisk kanemit (K)1.
Opløselighed Fuldt blandbar i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine |
Smeltepunkt | 14°C |
Kogepunkt | 150°C to 152°C (2 mmHg) |
Flammepunkt | 162°C (323°F) |
Mængde | 25 g |
FN nummer | UN2735 |
Beilstein | 111747 |
Formel vægt | 200.33 |
Procent renhed | 98% |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10247922 | Analysecertifikat | 06/09/2023 | L12508.14,L12508.22 |
10246175 | Analysecertifikat | 09/05/2023 | L12508.14 |
10244370 | Analysecertifikat | 02/11/2022 | L12508.14,L12508.22 |
T28A070 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | L12508.14,L12508.22 |
L13Y023 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | L12508.14,L12508.22 |