Learn More
1,4-Cyclohexanedione, 98%
Product Code. 10245530 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
50 g, Glass bottle, 50g
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
10g
250g
50g
CAS: 637-88-7 | C6H8O2 | 112.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 637-88-7
Molecular Formula C6H8O2
Molecular Weight (g/mol) 112.13
InChI Key DCZFGQYXRKMVFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-cyclohexanedione, tetrahydroquinone, 1,4-dioxocyclohexane, 1,4-cyclohexandione, 1,4 cyclohexane dione, 1,4-cyclohexane-dione, cyclohexan-1,4-dione, pubchem13686, cyclohexane-1,4-quinone, acmc-1b8ar
PubChem CID 12511
ChEBI CHEBI:28286
IUPAC Name cyclohexane-1,4-dione
SMILES C1CC(=O)CCC1=O
Specifica
Melting Point 76.0°C to 80.0°C
Color Beige or Yellow
Boiling Point 112°C (26.0 hPa)
Flash Point 132°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula C6H8(=O)2
Quantity 50 g
Beilstein 07,556
Fieser 01,178
Solubility Information Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol
Formula Weight 112.13
Percent Purity 98%
Physical Form Crystalline Powder or Flakes
Chemical Name or Material 1, 4-Cyclohexanedione
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Identificativo prodotto
  • 1,4-Cyclohexanedione
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
1,4-Cyclohexanedione, 98% >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato