Få mere at vide
1,4-hexadien, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 1,4-Hexadiene |
Navn note | cis + trans |
Tæthed | 0.71 |
Kogepunkt | 64°C to 66°C |
Flammepunkt | −26°C (−15°F) |
Lugt | Characteristic |
Brydningsindeks | 1.411 |
Mængde | 25 g |
FN nummer | UN2458 |
Beilstein | 1731889 |
Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
1,4-hexadien, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion