Få mere at vide
1-ethyl-3-methylimidazoliumacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15485538
1-ethyl-3-methylimidazoliumacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485538
50 g, 50g
Mængde:
5 g
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
5g
Artikelnummer. 15485538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H59277.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 143314-17-4 | C8H14N2O2 | 170.212 g/mol
Det bruges som opløsningsmiddel og som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som opløsningsmiddel og som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i vand, acetonitril
, acetone, dichlormethan.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143314-17-4
Molekylær formel C8H14N2O2
Molekylvægt (g/mol) 170.212
MDL nummer MFCD06798186
InChI nøgle XIYUIMLQTKODPS-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate, basionic tm bc 01, emim ac, 1-ethyl-3-methylimidazoliumacetate, basionics™ bc 01, acmc-1c26d, 1h-imidazolium, 3-ethyl-1-methyl-, acetate 1:1, 1-methyl-3-ethylimidazolium acetate, 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate hplc
PubChem CID 11658353
IUPAC navn 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium;acetat
SMIL CCN1C=C[N+](=C1)C.CC(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Ethyl-3-methylimidazolium acetate
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 1.027 g/mL
Flammepunkt 164°C (327°F)
Brydningsindeks n20/D 1.502
Mængde 50 g
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water,acetonitrile,acetone,dichloromethane.
Formel vægt 170.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
1-ethyl-3-methylimidazoliumacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >