FĆ„ mere at vide
FĆ„ mere at vide
1-ethylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgƦngelige muligheder
MƦngde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
PakningsstĆørrelse:
2.5 L
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 1-Ethylpiperidine |
Navn note | 99% |
CAS min % | 98.5 |
CAS Max % | 100.0 |
Smeltepunkt | -20.0°C |
Farve | FarvelĆøs til gul |
TƦthed | 0.8240g/mL |
Kogepunkt | 129.0°C to 131.0°C |
Flammepunkt | 17°C |
InfrarĆødt spektrum | Authentic |
Vis mere |
RUOā Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet pƄ dette produkt.
Produkttitel
1-ethylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion