Få mere at vide
1-Hexadecylamine, 90%
Artikelnummer. p-4509630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 g, Glasflaske, 5g
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
CAS: 143-27-1 | C16H35N | 241.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-27-1
Molekylær formel C16H35N
Molekylvægt (g/mol) 241.46
MDL nummer MFCD00008158
InChI nøgle FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine
PubChem CID 8926
IUPAC navn hexadecan-1-amin
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Hexadecylamine
Smeltepunkt 38.0°C to 47.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 330.0°C
Flammepunkt 140°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)15NH2
Mængde 5 g
Beilstein 04,202
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 241.46
Procent renhed 90%
Fysisk form Low Melting Crystalline Mass or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexadecylamine, straight-chained C16
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P391-Udslip opsamles.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
1-Hexadecylamine, 90% >