Få mere at vide
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 98%, pure
Artikelnummer. 13247069 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
25 L, 25 L
Mængde:
5 L
25 L
Pakningsstørrelse:
25 L
5 L
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 98%, C5H9NO, CAS Number-872-50-4, 25L, 97.5% min. (GC), 202.0 deg.C, 1.0300g/mL, 212-828-1, 91 deg.C, 99.13, Pure, GHS Signal Word: Danger, SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N, 1-methylpyrrolidin-2-one, -24.0 deg.C, 15,619, Metal drum, 1.4690 to 1.4710, CN1CCCC1-O | CAS: 872-50-4 | C5H9NO | 99.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 872-50-4
Molekylær formel C5H9NO
Molekylvægt (g/mol) 99.13
InChI nøgle SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 1-methylpyrrolidin-2-on
SMIL CN1CCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Smeltepunkt -24.0°C
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 202.0°C
Mængde 25 L
Flammepunkt 91°C
Emballage Metal tromme
Brydningsindeks 1.4690 to 1.4710
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Specifik vægtfylde 1.03
Viskositet 1.67 mPa.s (20°C)
Merck Index 15,619
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formel vægt 99.13
Procent renhed 98%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Methyl-2-pyrrolidinone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1-Methyl-2-pyrrolidone
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 98%, pure >