Få mere at vide
(1-Methyl-4-piperidnyl)methanamin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10511283
(1-Methyl-4-piperidnyl)methanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510158
1 g, Ravfarvet glasflaske, 1g
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10511283
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO01153DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7149-42-0
Molekylær formel C7H16N2
Molekylvægt (g/mol) 128.22
MDL nummer MFCD05022430
InChI nøgle AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine
PubChem CID 81574
IUPAC navn (1-methylpiperidin-4-yl)methanamin
SMIL CN1CCC(CN)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 128.22
Procent renhed 97%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
(1-Methyl-4-piperidnyl)methanamin, 97 %, Thermo Scientific™ >