Få mere at vide
1-phenyl-1H-imidazol-2-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 1-phenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde |
Emballage | Ravfarvet glasflaske |
Mængde | 1 g |
Formel vægt | 172.19 |
Procent renhed | 97% |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
1-phenyl-1H-imidazol-2-carbaldehyd, Thermo Scientific™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion