Få mere at vide
Greiner Bio-One 10 mL sterile serologiske pipetter
Drypfrit pipetteringsdesign med høj optisk klarhed og maksimal nøjagtighed.
Brand: Greiner Bio-One 607160
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Højkvalitets polystyren
- Tydelig, let læselig graduering
- Farvet lodret stribe for nem aflæsning af lydstyrken
- Med syntetisk fibrøst filtermateriale til beskyttelse mod
Tekniske data
Form: Standard | |
Steril | |
1/10 | |
10 mL |
Polystyren | |
Ja | |
Individuel plastfolie | |
Serologisk pipette |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Greiner Bio-One 10 mL sterile serologiske pipetter > Individuelt indpakket; Emballage: Plast/Plastik
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion