Få mere at vide
Thermo Scientific™ 10mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
10 mm bred åbningsskruelåg og Septa har en 10-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine applikationsbehov.
Brand: Thermo Scientific™ C4010-30A
Beskrivelse
Thermo Scientific™ National™ 10 mm bred åbningsskruelåg og Septa har en 10-425 gevindfinish og er kompatible med en række forskellige autosamplere. De fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov.
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
- Storage cap has a solid top and pre-inserted PTFE disk liner
Tekniske data
Ivory/Red | |
Light Blue | |
No | |
National | |
1.0 mm | |
10 mm |
Light Blue; Septa: Ivory PTFE/Red Rubber | |
PTFE, Rubber, Polypropylene | |
PTFE/Rubber | |
100 | |
Open Top Screw Cap | |
10-425 Screw Thread Vials |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.