Få mere at vide
Thermo Scientific™ 10mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
10 mm bred åbningsskruelåg og Septa har en 10-425 gevindfinish og fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine applikationsbehov.
Brand: Thermo Scientific™ C4010-98BLK
Beskrivelse
Thermo Scientific™ National™ 10 mm bred åbningsskruelåg og Septa har en 10-425 gevindfinish og er kompatible med en række forskellige autosamplere. De fås i et udvalg af stilarter, der matcher dine HPLC-, GC- eller IC-applikationsbehov.
- Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
- Target 10-425 caps feature a flanged rim, making them suitable for Japanese autosampler trays
Tekniske data
No Seal | |
Black | |
No | |
National | |
Open Top Screw Cap | |
10-425 Screw Thread Vials |
Black; For 10-425 Target Vials | |
Polypropylene | |
None | |
100 | |
10 mm |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.