Få mere at vide
Thermo Scientific™ 11 mm ikke-samlet klar krympetop& Snap-It Autosampler hætteglassæt
Spar tid og reducer risikoen for kontaminering ved at bruge dette bekvemmelighedssæt. Hvert sæt indeholder 100 hætteglas af klare glas og 100 crimp-tophætter med formonterede skillevægge.
Brand: Thermo Scientific™ 2-CVST-CP
Beskrivelse
Spar tid under prøveforberedelse og reducer risikoen for kontaminering ved brug Thermo Scientific™ 11 mm Crimp Top Clear Vial Convenience-sæt (usamlet). Hvert sæt indeholder 100 hætteglas af klare glas og 100 crimp-tophætter med formonterede skillevægge. Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukninger, mens de holder matchende forsyninger sammen. Klare bakker for at gøre det nemt at holde styr på tilgængelige forsyninger uden at åbne beholdere. Vælg mellem Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™ National™ , og Thermo Scientific™ Chromacol™ mærker.
Choose the right vial for your needsEasy to fill wide neck opening vials requires 6mm diameter micro-Inserts
Identify sample and volume with graduated, write-on patch provided on certain vials
Get maximum sample extraction without need for separate inserts by using Microsampling and High Recovery Vials
Obtain optimal recovery of critical polar, labile or OH-interacting compounds using silanized (deactivated) glass (optional)
Select the insert for your sample
Polyspring inserts are self-aligning and provide a cushion against needle contact
Precision point insert minimizes residual sample loss
Pulled point inserts are an economical choice for noncritical applications
Autosampler compatibility*
Compatible with most HPLC and GC autosamplers
*See the Columns and Consumables Catalog for list of autosampler compatibility.
Tekniske data
Silver | |
12 mm | |
Glass, PTFE, Silicone | |
2 mL | |
Vial: 2-CV, Closure: 11-AC-ST15 | |
2 mL | |
Crimp Cap, Open Top, 6 mm hole | |
Unassembled Crimp Top Vial Convenience Kit | |
Yes | |
11 mm |
2mL Crimp Top Vial with 11mm Crimp Cap Silicone/PTFE Liner | |
Clear | |
No | |
Silicone/PTFE | |
100 Pk. | |
Aluminum | |
32 mm | |
11 mm | |
GC and HPLC Analytical Autosamplers from Most Manufacturers |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.