Få mere at vide
Fisherbrand™ 11 mm hætteglas med snapring, bred åbning, klar
Kun til HPLC-applikationer.
Brand:  Fisherbrand™ 11 09 2173
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11565904
Beskrivelse
Beskrivelse
  • 1.5mL
  • Snap Ring
  • Glass
  • Clear
  • Universally usable vials for almost all autosamplers, even for those with robotic handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Silanized
11.6 mm
1.9 mL
Snap Ring
<100 μL
Flat Bottom
100
No
Clear
Silanized Glass
GC, HPLC
Polypropylene Box
1.5 mL
32 mm
ND11
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ 11 mm hætteglas med snapring, bred åbning, klar > Silanized,flat bottom,1.5ml