Få mere at vide
Uvex™ 127 Herre bomuldsbukser
Herrebukser er lavet af 100 % bomuld og har 7 bæltestropper rundt om taljen med 4 lommer i alt til praktisk opbevaring.
Brand: Uvex™ 8877507
176.51 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Herrebukser lavet af 100% bomuld
- Taljen har 7 bæltestropper og en knaplukning
- To sidelommer med vinkeladgang og ekstra dunpung
- En hoftelomme med synlig knaplukning
- En tommestoklomme i højre side
- Faldet skridtsøm
Tekniske data
48 | |
Bukser til generelle formål | |
Hvid | |
Tapet | |
Knap |
Mænds | |
Bomuld | |
Lige | |
4 |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Uvex™ 127 Herre bomuldsbukser > 48
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion