Få mere at vide
Fisherbrand™ 13 mm Crimp Neck Vial, glas, klar Artikelnummer.: 11546044
Forventet forsendelse: 02-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 DKK
    243.25 DKK / Pakke med 100
    Spare 14.75 DKK
    5% Slukket
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ 13 mm Crimp Neck Vial, glas, klar
Artikelnummer. 11546044 Shop alle Fisherbrand produkter
3.6 mL, Pakke med 100
Volumen (metrisk):
3.6 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11546044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 DKK
    243.25 DKK / Pakke med 100
    Spare 14.75 DKK
    5% Slukket
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-12-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
1. hydrolytisk klasse
  • Klar
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 3.6 mL
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Crimp
Emballagetype Polypropylen boks
Volumen (metrisk) rest <1μ L
Volumen (metrisk) Virker 3 mL
Grundstil Flad bund
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100
Type 1st Hydrolytic Class
Lukkestørrelse ND13
Markeringssted Nej
Produkttitel
Fisherbrand™ 13 mm Crimp Neck Vial, glas, klar >