Få mere at vide
Fisherbrand™ 13 mm Crimp Neck Vial, glas, klar
Shop alle Fisherbrand produkter
Volumen (metrisk):
3.6 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Klar |
Diameter (metrisk) Udvendig | 14.7 mm |
Materiale | Glas |
Volumen (metrisk) | 5 mL |
Til brug med (applikation) | GC, HPLC |
Hals stil | Crimp |
Emballagetype | CleanPack, polypropylen æske |
Volumen (metrisk) rest | <400μ L |
Volumen (metrisk) Virker | 4.1 mL |
Grundstil | Flad bund |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ 13 mm Crimp Neck Vial, glas, klar >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion