Få mere at vide
Fisherbrand™ 13 mm Crimp Neck Vial, glas, klar Artikelnummer.: 11546044
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ 13 mm Crimp Neck Vial, glas, klar
Artikelnummer. p-7113840 Shop alle Fisherbrand produkter
3.6 mL, Pakke med 100
Volumen (metrisk):
3.6 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11546044
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
1. hydrolytisk klasse
  • Klar
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) 3.6 mL
Til brug med (applikation) GC, HPLC
Hals stil Crimp
Emballagetype Polypropylen boks
Volumen (metrisk) rest <1μ L
Volumen (metrisk) Virker 3 mL
Grundstil Flad bund
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100
Type 1st Hydrolytic Class
Lukkestørrelse ND13
Markeringssted Nej
Produkttitel
Fisherbrand™ 13 mm Crimp Neck Vial, glas, klar >