Få mere at vide
1H,1H,2H-perfluor-1-octen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499956
25 g, 25g
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
CAS: 25291-17-2 | C8H3F13 | 346.091 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25291-17-2
Molekylær formel C8H3F13
Molekylvægt (g/mol) 346.091
MDL nummer MFCD00039249
InChI nøgle FYQFWFHDPNXORA-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorohexyl ethylene, 1h,1h,2h-perfluoro-1-octene, tridecafluorohexyl ethylene, 1-octene, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro, unii-j4kbi9s48d, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-1-octene, j4kbi9s48d, perfluorohexylethylene, acmc-209gix, c6f13ch=ch2
PubChem CID 91384
IUPAC navn 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroct-1-en
SMIL C=CC(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Tæthed 1.58
Kogepunkt 106°C to 107°C
Flammepunkt 20°C (202°F)
Brydningsindeks 1.296
Mængde 25 g
Beilstein 2060994
Formel vægt 346.09
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
1H,1H,2H-perfluor-1-octen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >