Få mere at vide
[2-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesiumbromid, 0,25 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11965891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00 DKK
    2026.78 DKK / 50ml
    Spare 13.22 DKK
    0.65% Slukket
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
[2-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesiumbromid, 0,25 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11965891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
50 mL, AcroSeal™ Glasflaske, 50ml
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. 11965891
Brand: Thermo Scientific Acros 431650500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00 DKK
    2026.78 DKK / 50ml
    Spare 13.22 DKK
    0.65% Slukket
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [2-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
CAS 480424-80-4, 109-99-9
CAS min % 4.32, 89.93
Farve Brun
CAS Max % 10.07, 95.68
Tæthed 0.9190g/mL
Mængde 50 mL
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Fysisk form Væske
Specifik vægtfylde 0.919
Molekylær formel C11H14BrMgN
MDL nummer MFCD03840891
Synonym 2-1-pyrrolidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, magnesium bromide 2-pyrrolidin-1-yl methyl benzen-1-ide 1/1/1, magnesium 2+ ion 2-pyrrolidin-1-ylmethyl benzen-1-ide bromide, grignard reagent
InChI nøgle GPUHBRNTFINYSU-UHFFFAOYSA-M
SMIL Br[Mg]C1=CC=CC=C1CN1CCCC1
IUPAC navn 1-{[2-(brommagnesio)phenyl]methyl}pyrrolidin
Molekylvægt (g/mol) 264.45
PubChem CID 16217257
Formel vægt 264.44
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.15 to 0.35M
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0298052 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/07/2022 Artikelnummer
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ¢2-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl!magnesium bromide, 0.25M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
[2-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesiumbromid, 0,25 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific™ >