Få mere at vide
Fisherbrand™ 2 i 1 hætteglassæt til Varian Autosamplere, 8 mm
Indeholder 100 hætteglas og 100 hætter med formonterede skillevægge.
298.00 DKK - 566.00 DKK
Tekniske data
Lukningsfarve Sort
Materiale (liner) Silikone/PTFE
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 11.6 mm
Materiale Glas
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Markeringssted Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Markeringssted Pris Antal & tilgængelighed  
10475792
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
11 23 1046
Nej
566.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
12990871
Dokumentvisning
Fisherbrand™
11 23 1280
Ja
298.00 DKK
Pakke med 100
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-11-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • ND8
  • 8-425
  • Glas
  • Klar
  • Skruelåg
  • Center hul
  • Polypropylen
  • Silikone/PTFE
  • Genanvendelige bakker med to rum beskytter hætteglas og lukning, mens de holder matchende forsyninger sammen
Tekniske data
Tekniske data
Sort
Klar
Glas
100
Skruelåg
8-425
Silikone/PTFE
11.6 mm
1.9 mL
Polypropylen
32 mm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ 2 i 1 hætteglassæt til Varian Autosamplere, 8 mm