Få mere at vide
2,3-dibrom-3-phenylpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10016332
2,3-dibrom-3-phenylpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10016332 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 g, Glasflaske, 1g
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10016332
Brand: Thermo Scientific Acros 375080010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 611-91-6
Molekylær formel C15H12Br2O
Molekylvægt (g/mol) 368.07
MDL nummer MFCD00017861
InChI nøgle LYAGBKGGYRLVTR-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 95342
IUPAC navn 2,3-dibrom-1,3-diphenylpropan-1-on
SMIL BrC(C(Br)C1=CC=CC=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dibromo-3-phenylpropiophenone
Smeltepunkt 156°C
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(Br)CH(Br)C(O)C6H5
Mængde 1 g
Synonym chalcone dibromide, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl-1-propanone, benzalacetophenone dibromide, 2,3-dibromo-3-phenylpropiophenone, 1-propanone, 2,3-dibromo-1,3-diphenyl, propiophenone, 2,3-dibromo-3-phenyl, 1-propanone,2,3-dibromo-1,3-diphenyl, dibromodiphenylpropanone, benzal acetophenone dibromide, propiophenone,3-dibromo-3-phenyl
Opløselighedsinformation Solubility in water: negligible
Formel vægt 368.07
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,3-Dibromo-3-phenylpropiophenone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
2,3-dibrom-3-phenylpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific™ >