Få mere at vide
2,3-dichlorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4509547 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
2.5 g, Glass bottle, 2.5g
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
250g
50g
CAS: 2402-77-9 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2402-77-9
Molekylær formel C5H3Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 147.99
MDL nummer MFCD00006229
InChI nøgle MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7x
PubChem CID 16988
IUPAC navn 2,3-dichloropyridine
SMIL ClC1=CC=CN=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 3-Dichloropyridine
Smeltepunkt 67°C to 70°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Lineær formel (C5H3N)Cl2
Mængde 2.5 g
Formel vægt 147.99
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
2,3-dichlorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >