Få mere at vide
2,3-dioxoindolin-7-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 2, 3-Dioxoindoline-7-carboxylic acid |
CAS min % | 97.0 |
Analyseprocentområde | 97% |
Emballage | Ravfarvet glasflaske |
Mængde | 1 g |
Formel vægt | 191.14 |
Procent renhed | 97% |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
2,3-dioxoindolin-7-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion