Få mere at vide
2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine, 97+%
Beskrivelse
Aktiveret phenethylamin brugt i den perfluoroctansulfonsyre-katalyserede Pictet-Spengler-reaktion. Anvendes også i en syntese af 1,3-oxazepiner via palladium-katalyseret intramolekylær kobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Aktiveret phenethylamin brugt i den perfluoroctansulfonsyre-katalyserede Pictet-Spengler-reaktion. Anvendes også i en syntese af 1,3-oxazepiner via palladium-katalyseret intramolekylær kobling.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine |
Farve | Gul |
Tæthed | 1.038 g/mL |
Kogepunkt | 118°C to 118°C (6 mmHg) |
Flammepunkt | >110°C (230°F) |
Brydningsindeks | 1.538 |
Mængde | 100 g |
FN nummer | UN2735 |
Beilstein | 775202 |
Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
Vis mere |