Få mere at vide
2,5-diaminohydroquinon-dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425087
1 g, 1g
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
CAS: 24171-03-7 | C6H10Cl2N2O2 | 213.058 g/mol
2,5-Diaminohydroquinon dihydrochlorid anvendes til fremstilling af polymerer, syntetisk tværbundet polyimid og silica hybridfilm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-Diaminohydroquinon dihydrochlorid anvendes til fremstilling af polymerer, syntetisk tværbundet polyimid og silica hybridfilm.
Bemærkninger
Luftfølsom. Det kan misfarves til sort-violet ved opbevaring. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24171-03-7
Molekylær formel C6H10Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 213.058
MDL nummer MFCD00239416
InChI nøgle NILKAWPWTYPHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diaminobenzene-1,4-diol dihydrochloride, 2,5-diamino-1,4-dihydroxybenzene dihydrochloride, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, acmc-20aobi, 1,4-benzenediol, 2,5-diamino-, dihydrochloride, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol, chloride, chloride, 1,4-benzenediol,2,5-diamino-,hydrochloride 1:2, 2,5-diaminobenzene-1,4-diol-hydrogen chloride 1/2, 2,5-diaminohydroquinone dihydrochloride, technical at
PubChem CID 16212088
IUPAC navn 2,5-diaminobenzen-1,4-diol;dihydrochlorid
SMIL C1=C(C(=CC(=C1O)N)O)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
Smeltepunkt >300°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 213.06
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Diamino-1,4-dihydroxybenzenedihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2,5-Diaminohydroquinone dihydrochloride
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
2,5-diaminohydroquinon-dihydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >