Få mere at vide
2-Bromopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 2-Bromopropane |
CAS min % | 98.5 |
CAS Max % | 100.0 |
Smeltepunkt | -89.0°C |
Farve | Brun til farveløs |
Tæthed | 1.3100g/mL |
Kogepunkt | 59.0°C |
Flammepunkt | 1°C |
Infrarødt spektrum | Authentic |
Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
2-Bromopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion