Få mere at vide
2-Ethoxycyclohexanone, 98% Artikelnummer.: 11406550
2-Ethoxycyclohexanone, 98%
Artikelnummer. p-7030077
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11406550
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27613.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
CAS: 33371-97-0 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33371-97-0
Molekylær formel C8H14O2
Molekylvægt (g/mol) 142.20
MDL nummer MFCD00015377
InChI nøgle WBPWDGRYHFQTRC-QMMMGPOBSA-N
Synonym 2-ethoxycyclohexanone, ethoxycyclohexanone, 2-ethoxy-cyclohexanone, acmc-1ai48
PubChem CID 2733330
SMIL CCO[C@H]1CCCCC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxycyclohexanone
Tæthed 1.002
Kogepunkt 85°C (15 mmHg)
Flammepunkt 54°C (129°F)
Brydningsindeks 1.451
Mængde 1 g
FN nummer UN1224
IUPAC navn (2S)-2-ethoxycyclohexan-1-one
Formel vægt 142.2
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
2-Ethoxycyclohexanone, 98% >