Få mere at vide
(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | (2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methanol |
Analyseprocentområde | 97% |
Emballage | Ravfarvet glasflaske |
Mængde | 1 g |
Formel vægt | 129.18 |
Procent renhed | 97% |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion