Få mere at vide
2-Methylhexanoyl chloride, 97%
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 2-Methylhexanoyl chloride |
Tæthed | 0.957 |
Kogepunkt | 163°C |
Flammepunkt | 55°C (131°F) |
Brydningsindeks | 1.429 |
Mængde | 1 g |
FN nummer | UN2920 |
Følsomhed | Moisture sensitive |
Formel vægt | 148.63 |
Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
2-Methylhexanoyl chloride, 97% >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion