Få mere at vide
(2-morpholino-3-pyridinyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | (2-Morpholino-3-pyridinyl)methanol |
CAS min % | 96.5 |
CAS Max % | 100.0 |
Analyseprocentområde | 97% |
Emballage | Ravfarvet glasflaske |
Mængde | 250 mg |
Synonym | 2-morpholino-3-pyridinyl methanol, 2-morpholin-4-yl pyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinopyridin-3-yl methanol, 3-pyridinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-3-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-3-pyridyl methan-1-ol |
Formel vægt | 194.23 |
Procent renhed | 97% |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
(2-morpholino-3-pyridinyl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion