Få mere at vide
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate, 97%
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Beskrivelse
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptanoxalat anvendt som mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk syntese. Bruges også i medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptanoxalat brugt som mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk syntese. Bruges også i medicin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptanoxalat brugt som mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk syntese. Bruges også i medicin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate |
Mængde | 250 mg |
Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
IUPAC navn | 2-oxa-6-azaspiro[3.3]heptan;oxalsyre |
Formel vægt | 189.17 |
Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
2-Oxa-6-azaspiro[3.3]heptane oxalate, 97% >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion