Få mere at vide
Fisherbrand™ Nickel Chattaway Medium spatler
Lys finish, klingen i den ene ende flad og en 45 graders vinkel i den anden ende; disse spatler er ideelle til brug med en bred vifte af forbindelser i de fleste laboratoriemiljøer.
377.00 DKK - 1780.00 DKK
Tekniske data
Mængde 5 Pk.
Produkttype Spatula
Slutte Bright
Til brug med (applikation) For Structural Applications Where Resistance to Corrosion is Prime Consideration
Bredde (metrisk) klinge 10 mm
Se flere specifikationer
Produkter 4
Artikelnummer Brand Længde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Længde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
11814593
Dokumentvisning
Fisherbrand™
2212
150 mm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11824593
Dokumentvisning
Fisherbrand™
2213
180 mm
484.00 DKK
Pakke med 5
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Læg i indkøbskurv
11834593
Dokumentvisning
Fisherbrand™
2215
230 mm
497.00 DKK
Pakke med 5
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Add to basket
11716607
View Documents
Fisherbrand™
2216
270 mm
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
  • Nikkel 200 spec (minimum 99,6 % nikkelindhold)
  • Ideel til brug med en bred vifte af sammensætning. Lys finish
  • Klingen i den ene ende flad, den anden ende ved 45° vinkel
  • 'Mikrovægt' - centercylinderdiameter 1,60 mm
  • 'Middelvægt' - centercylinderdiameter 3,65 mm
  • Lang nok til at beskytte brugerens hænder mod varme overflader
Specifications
Specifications
5 Pk.
Bright
10 mm
Nickel
Spatula
For Structural Applications Where Resistance to Corrosion is Prime Consideration
315°C
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Fisherbrand™ Nickel Chattaway Medium spatler