Få mere at vide
Gibco™ 293fectin™ Transfektionsreagens
Beskrivelse
293fectin™ Transfection Reagent er en proprietær, kationisk lipid-baseret formulering til transfektion af DNA til eukaryote celler. Dette reagens er optimeret til at transficere suspension 293 humane embryonale nyreceller (f.eks. FreeStyle™ 293-F celler, kat. nr. R790-07) i defineret, serumfri FreeStyle™ 293 Expression Medium (12338-018), og er beregnet til brug med FreeStyle™ 293 Udtrykssystem (K9000-01).
293fectin™ Transfektionsreagens giver følgende fordele:
- Demonstrerer høj transfektionseffektivitet i suspension 293-celler og er også velegnet til transfektion af adhærente 293-celler
- Affjedring FreeStyle™ 293-F-celler kan transficeres ind FreeStyle™ 293 Udtryksmedium; ingen medium ændring er påkrævet
- Tilføje 293fectin™ reagenskomplekser direkte til celler i dyrkningsmedium
- Ingen grund til at fjerne komplekser eller ændre eller tilføje medium efter transfektion
Tekniske data
Tekniske data
Indhold og opbevaring | Hvert sæt indeholder 10 enheder. Hver enhed indeholder et hætteglas med reagens. Opbevares ved 4 °C. 293fectin™ er garanteret stabil i 6 måneder, når den opbevares korrekt. |
Oversigt | 293fectin™ Transfection Reagent, 10 x 15mL, Plasmid DNA (Specific) Sample Type, Established Cell Lines, Lipid-Based Transfection, Used For Antibody and Cell Culture Production, Protein Expression, Transfection, Viral Vaccine Production |
Celletype | Etablerede cellelinjer |
Format | Rør |
Prøvetype | Plasmid-DNA |
Transfektionsteknik | Lipid-baseret transfektion |
Til brug med (applikation) | Proteinekspression og transfektion |
Inkluderer | Each kit contains 10 units. Each unit contains one vial of reagent |
High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
Produktlinje | 293fectin™ |
Vis mere |