Få mere at vide
3-(2-furyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10586314
3-(2-furyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10586314
250 mg, 250mg
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 10586314
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC46114CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 102269-42-1
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.188
MDL nummer MFCD04039071
InChI nøgle SLNKACMTMZYMNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-furan-2-yl aniline, 3-2-furyl aniline, benzenamine,3-2-furanyl, acmc-1c42n, 3-2-furyl aniline hydrochloride
PubChem CID 4161309
IUPAC navn 3-(furan-2-yl)anilin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CC=CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(2-Furyl)aniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 159.19
Procent renhed 97%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3-(2-furyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™ >