Få mere at vide
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine, 97%
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Beskrivelse
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter
.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 3-(4-Chlorophenoxy)piperidine |
Mængde | 250 mg |
Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
Formel vægt | 211.69 |
Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3-(4-Chlorophenoxy)piperidine, 97% >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion