Få mere at vide
3',4'-Dichloroacetophenone, 98+% Artikelnummer.: 11480074
3',4'-Dichloroacetophenone, 98+%
Artikelnummer. p-7021291
25 g, 25g
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11480074
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13568.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2642-63-9 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2642-63-9
Molekylær formel C8H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 189.04
MDL nummer MFCD00000553
InChI nøgle WBPAOUHWPONFEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4'-dichloroacetophenone, 1-3,4-dichlorophenyl ethanone, 3,4-dichloroacetophenone, 1-3,4-dichlorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,4-dichlorophenyl, acetophenone, 3',4'-dichloro, 1-acetyl-3,4-dichlorobenzene, 3,4 dichloro acetophenone, pubchem3383, 3,4-dicloroacetophenone
PubChem CID 75841
IUPAC navn 1-(3,4-dichlorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3',4'-Dichloroacetophenone
Smeltepunkt 72°C to 76°C
Kogepunkt 134°C to 135 mmHg) (12 mmHg)
Mængde 25 g
Beilstein 742534
Formel vægt 189.04
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3',4'-Dichloroacetophenone, 98+% >