Få mere at vide
3-Dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione, 97%, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11325319
3-Dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7025201
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11325319
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20574.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
3-Dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione, is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29220-04-0
Molekylær formel C4H6N2S3
Molekylvægt (g/mol) 178.286
MDL nummer MFCD00052567
InChI nøgle IDRNGWAVAQNFSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione, 5-dimethylamino-3h-1,2,4-dithiazole-3-thione, 5-dimethylamino-1,2,4-dithiazole-3-thione, bio9c6, acmc-20an52, 5-dimethylamino-1,2,4-dithiazoline-3-thione, 3h-1,2,4-dithiazole-3-thione, dimethylamino
PubChem CID 2747561
IUPAC navn 5-(dimethylamino)-1,2,4-dithiazole-3-thione
SMIL CN(C)C1=NC(=S)SS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione
Smeltepunkt 175 °C til 177 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 178.31
Procent renhed 97%
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3-Dimethylamino-1,2,4-dithiazole-5-thione, 97%, Thermo Scientific™ >