Få mere at vide
3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024571
25 g, 25g
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
CAS: 121-32-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Det spiller en vigtig rolle som antioxidant og bruges også som smagsstof, i parfumer og i organisk syntese. Det har anti-angiogene, anti-inflammatoriske og antinociceptive egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det spiller en vigtig rolle som antioxidant og bruges også som smagsstof, i parfumer og i organisk syntese. Det har anti-angiogene, anti-inflammatoriske og antinociceptive egenskaber.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselig i ethanol, ether, benzen.
Bemærkninger
Air& lysfølsom. Beskyt mod lys. Opbevares væk fra oxidationsmidler og luft. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-32-4
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00006944
InChI nøgle CBOQJANXLMLOSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl vanillin, ethylvanillin, bourbonal, ethylprotal, ethavan, ethovan, vanirom, vanilal, quantrovanil, vanillal
PubChem CID 8467
ChEBI CHEBI:48408
IUPAC navn 3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd
SMIL CCOC1=CC(C=O)=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 75°C to 79°C
Kogepunkt 285°C
Flammepunkt 127°C (260°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1073761
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,3859
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in ethanol,ether,benzene.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >