Få mere at vide
(3-Methyl-2-furyl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | (3-Methyl-2-furyl)methylamine |
CAS min % | 96.5 |
CAS Max % | 100.0 |
Analyseprocentområde | 97% |
Emballage | Ravfarvet glasflaske |
Mængde | 250 mg |
Formel vægt | 111.14 |
Procent renhed | 97% |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
(3-Methyl-2-furyl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion