Learn More
3-Piperidin-1-ylmethyl benzylamine, ≥97%, Thermo Scientific™ Product Code.: 10513423
3-Piperidin-1-ylmethyl benzylamine, ≥97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10513423
250 mg, 250mg
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 10513423
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO01157CB
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 91271-80-6
Molecular Formula C13H20N2
Molecular Weight (g/mol) 204.317
MDL Number MFCD06408781
InChI Key BMNFPARGJHNMAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidin-1-ylmethyl-benzylamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl benzyl amine, 3-piperidylmethyl phenyl methylamine, 3-piperidin-1-ylmethylbenzylamine, benzenemethanamine, 3-1-piperidinylmethyl, 3-piperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methylamine
PubChem CID 2794678
IUPAC Name [3-(piperidin-1-ylmethyl)phenyl]methanamine
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CN
Specifications
CAS Min % 97.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 250 mg
Formula Weight 204.32
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Piperidin-1-ylmethyl benzylamine
Product Content Correction
Product Title
3-Piperidin-1-ylmethyl benzylamine, ≥97%, Thermo Scientific™ >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato