Learn More
WTW™ 4,01 pH teknisk bufferopløsning
Præcis og sporbar til PTB/NIST med indbygget doseringsbeholder standardbuffer.
Brand: WTW™ 108701
3058.99 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Levetid op til 3 år uåbnet
- Sparsommelig brug
- Letteste håndtering ved hjælp af doseringsanordning
- Leveres i 1L flasker
Specifications
4.01 pH | |
Teknisk bufferløsning | |
1L |
Product Content Correction
Product Title
WTW™ 4,01 pH teknisk bufferopløsning > Kapacitet: 1L
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction