Få mere at vide
4',5,7-trihydroxyisoflavon, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495499
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
100mg
10g
1g
Inhibitor af tyrosinproteinkinase
4',5,7-Trihydroxyisoflavon bruges til at hæmme tyrosinproteinkinase. Genistein hæmmer EGF-stimuleret phosphorylering i dyrkede celler. Bruges også til at udforske signaltransduktionsveje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4 ,′5,7-Trihydroxyisoflavon bruges til at hæmme tyrosinproteinkinase. Genistein hæmmer EGF-stimuleret phosphorylering i dyrkede celler. Bruges også til at udforske signaltransduktionsveje.
Opløselighed
Opløseligt i chloroform, methanol. Uopløseligt i koldt vand.
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-72-0
Molekylær formel C15H10O5
Molekylvægt (g/mol) 270.24
MDL nummer MFCD00016952
InChI nøgle TZBJGXHYKVUXJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym genistein, prunetol, genisteol, 4',5,7-trihydroxyisoflavone, genisterin, sophoricol, 5,7,4'-trihydroxyisoflavone, bonistein, 5,7-dihydroxy-3-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, genestein
PubChem CID 5280961
ChEBI CHEBI:28088
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
Smeltepunkt ∼300°C
Farve Brun til hvid
Mængde 10 g
Beilstein 263823
Merck Index 14,4391
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,methanol. Insoluble in cold water.
Formel vægt 270.24
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver