Få mere at vide
4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4,6-diamino-2-(methylthio)pyrimidindåse reagerer med 3-ethoxy-acrylsyreethylester for at få 4-amino-2-methylsulfanyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidin kan reagere med 3-Ethoxy-acrylsyreethylester for at få 4-Amino-2-methylsulfanyl-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-on.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | 4,6-Diamino-2-(methylthio)pyrimidine |
Smeltepunkt | 187°C to 191°C |
Mængde | 25 g |
Beilstein | 127235 |
Formel vægt | 156.21 |
Procent renhed | 97% |