FĆ„ mere at vide
4-(6-Hydrazino-4-pyrimidinyl)morpholine, 96%, Thermo Scientificā„¢
Artikelnummer. p-7032211
250 mg, 250mg
Klik for at se tilgƦngelige muligheder
MƦngde:
250 mg
1 g
PakningsstĆørrelse:
1g
250mg
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5767-36-2
MolekylƦr formel C8H13N5O
MolekylvƦgt (g/mol) 195.226
MDL nummer MFCD11655642
InChI nĆøgle XWDNLTCJJYYYCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-hydrazinylpyrimidin-4-yl morpholine, 4-6-hydrazinopyrimidin-4-yl morpholine, morpholine, 4-6-hydrazinyl-4-pyrimidinyl, 4-6-hydrazino-4-pyrimidinyl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyrimidine-4-ylhydrazine, 4-6-hydrazino-pyrimidin-4-yl-morpholine, 6-morpholin-4-yl-pyrimidin-4-yl-hydrazine
PubChem CID 13393622
IUPAC navn (6-morpholin-4-ylpyrimidin-4-yl)hydrazine
SMIL C1COCCN1C2=CC(=NC=N2)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(6-Hydrazino-4-pyrimidinyl)morpholine
Smeltepunkt 162°C to 163°C
MƦngde 250 mg
Formel vƦgt 195.22
Procent renhed 96%
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet pƄ dette produkt.
Produkttitel
4-(6-Hydrazino-4-pyrimidinyl)morpholine, 96%, Thermo Scientificā„¢ >
Ved at klikke pƄ Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formƄl. Alle angivne kontaktoplysninger skal ogsƄ vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid pƄ at forbedre vores indhold for dig. Vi sƦtter pris pƄ din feedback.