missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Aminoantipyrine-d3, Honeywell Fluka™

Code produit. 15900212
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

Analytical standard, reference material

Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:

  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

CAS 68229-55-0
Packaging Glass Bottle
Quantity 10 mg
Grade Analytical Standard
For Use With (Application) NSAIDS
Physical Form Solid
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'