Få mere at vide
4-Biphenyl isocyanate, 97%
Artikelnummer. p-4323336 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
CAS: 92-95-5 | C13H9NO | 195.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-95-5
Molekylær formel C13H9NO
Molekylvægt (g/mol) 195.22
MDL nummer MFCD00037089
InChI nøgle WIRPZDICFIIBRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-biphenylyl isocyanate, p-xenylcarbimide, 4-biphenyl isocyanate, 4-isocyanatobiphenyl, 4-phenylphenyl isocyanate, unii-b0zsp4upq4, 4-biphenylylisocyanate, b0zsp4upq4, p-diphenyl isocyanate, p-xenylcarbimide mi
PubChem CID 3612319
IUPAC navn 1-isocyanato-4-phenylbenzene
SMIL O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Biphenyl isocyanate
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 60.0°C to 61.0°C
Farve Brun til Orange
Kogepunkt 110.0°C to 112.0°C (1.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15,10271
Formel vægt 195.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Biphenyl isocyanate, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
4-Biphenyl isocyanate, 97% >